Diallyldisulfid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
33421999-100G
MOLE33421999-100GEA 0 EUR InStock
MOLE33421999-100G
Diallyldisulfid
Diallyldisulfid
Formel: C₆H₁₀S₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0237 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008656
CAS-Nummer: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge