Titan(IV)isopropoxid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
33520313-500G
MOLE33520313-500GEA 0 EUR InStock
MOLE33520313-500G
Titan(IV)isopropoxid
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Siedepunkt: 240
Melting Pt: 18…20 °C
Dichte: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 51
MDL Number: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge