tert-Butylbromacetat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
33912880-100G
MOLE33912880-100GEA 71.6 EUR InStock
MOLE33912880-100G
tert-Butylbromacetat
tert-Butylbromacetat
Formel: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,338 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000188
CAS-Nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge