4-Iodbenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34629290-25G
MOLE34629290-25GEA 71.6 EUR InStock
MOLE34629290-25G
4-Iodbenzoesäure
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge