Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34781230-5G
MOLE34781230-5GEA 101 EUR InStock
MOLE34781230-5G
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge