α,α,α-Trifluor-o-kresol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35352855-5G
MOLE35352855-5GEA 0 EUR InStock
MOLE35352855-5G
α,α,α-Trifluor-o-kresol
α,α,α-Trifluor-o-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 147
Melting Pt: 46
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge