2-Brombenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
36040140-5G
MOLE36040140-5GEA 0 EUR InStock
MOLE36040140-5G
2-Brombenzylamin Hydrochlorid
2-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
MDL Number: MFCD00012853
CAS-Nummer: 5465-63-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge