3,4-Lutidin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
36509814-100G
MOLE36509814-100GEA 0 EUR InStock
MOLE36509814-100G
3,4-Lutidin
3,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006403
CAS-Nummer: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge