(R)-(+)-β-Methylphenethylamin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
37493559-1G
MOLE37493559-1GEA 0 EUR InStock
MOLE37493559-1G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
MDL Number: MFCD00216740
CAS-Nummer: 28163-64-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge