Natriumdichloracetat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
38838782-100G
MOLE38838782-100GEA 353 EUR InStock
MOLE38838782-100G
Natriumdichloracetat
Natriumdichloracetat
Formel: C₂HCl₂NaO₂
Melting Pt: 198…199 °C
MDL Number: MFCD00070489
CAS-Nummer: 2156-56-1
EINECS: 218-461-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge