α,α'-Dichlor-p-xylol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
38947698-100G
MOLE38947698-100GEA 128 EUR InStock
MOLE38947698-100G
α,α'-Dichlor-p-xylol
α,α'-Dichlor-p-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Siedepunkt: 254
Melting Pt: 100
Dichte: 1.432 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000920
CAS-Nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge