2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41027803-100G
MOLE41027803-100GEA 101 EUR InStock
MOLE41027803-100G
2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
DL-Panthenol
Formel: C₉H₁₉NO₄
MW: 205.25 g/mol
MDL Number: MFCD00002944
CAS-Nummer: 16485-10-2
EINECS: 240-540-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge