2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41165860-5G
MOLE41165860-5GEA 238 EUR InStock
MOLE41165860-5G
2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00005956
CAS-Nummer: 108-49-6
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge