5-Brom-2-furancarbonsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41675121-25G
MOLE41675121-25GEA 95.4 EUR InStock
MOLE41675121-25G
5-Brom-2-furancarbonsäure
5-Bromo-2-furoic acid
Formel: C₅H₃BrO₃
MDL Number: MFCD00003239
CAS-Nummer: 585-70-6
EINECS: 209-559-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge