Methylorange
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
42196193-500G
MOLE42196193-500GEA 256 EUR InStock
MOLE42196193-500G
Methylorange
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Siedepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge