2-Mercapto-5-methylbenzimidazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43308264-100G
MOLE43308264-100GEA 0 EUR InStock
MOLE43308264-100G
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂S
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220 °C
MDL Number: MFCD00010617
CAS-Nummer: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge