1-Aza-18-krone-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecan)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44608555-1G
MOLE44608555-1GEA 315 EUR InStock
MOLE44608555-1G
1-Aza-18-krone-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecan)
1-Aza-18-krone-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₅NO₅
MDL Number: MFCD00075466
CAS-Nummer: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge