2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45380441-100G
MOLE45380441-100GEA 0 EUR InStock
MOLE45380441-100G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₂N₂S₃
MDL Number: MFCD00003103
CAS-Nummer: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge