N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
46029276-25G
MOLE46029276-25GEA 116 EUR InStock
MOLE46029276-25G
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Formel: C₇H₁₃NO₄
MDL Number: MFCD00002690
CAS-Nummer: 4530-20-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge