(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47008781-1G
MOLE47008781-1GEA 0 EUR InStock
MOLE47008781-1G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
MDL Number: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge