Gemfibrozil
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
48653561-5G
MOLE48653561-5GEA 101 EUR InStock
MOLE48653561-5G
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Formel: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Siedepunkt: 395
Melting Pt: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00079335
CAS-Nummer: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge