5-Chlor-2-pentanon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
49200869-100G
MOLE49200869-100GEA 0 EUR InStock
MOLE49200869-100G
5-Chlor-2-pentanon
5-Chlor-2-pentanon
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001008
CAS-Nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge