2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51938931-25G
MOLE51938931-25GEA 0 EUR InStock
MOLE51938931-25G
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₂N₂S₂
MDL Number: MFCD00040404
CAS-Nummer: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge