Eriochromcyanin R
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
53361433
MOLE53361433EA 0 EUR InStock
MOLE53361433
Eriochromcyanin R
Eriochromcyanin R
Formel: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
MDL Number: MFCD00012411
CAS-Nummer: 3564-18-9
EINECS: 222-641-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge