5-Methoxysalicylsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
54516788-25G
MOLE54516788-25GEA 0 EUR InStock
MOLE54516788-25G
5-Methoxysalicylsäure
5-Methoxysalicylsäure
Formel: C₈H₈O₄
Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 141…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002459
CAS-Nummer: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge