2-Amino-5-nitropyrimidin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
54630107-1G
MOLE54630107-1GEA 0 EUR InStock
MOLE54630107-1G
2-Amino-5-nitropyrimidin
2-Amino-5-nitropyrimidine
Formel: C₄H₄N₄O₂
MW: 140.1 g/mol
Melting Pt: 235
Dichte: 1.558 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006103
CAS-Nummer: 3073-77-6
EINECS: 221-348-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge