3-Methoxyzimtsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
57097526-25G
MOLE57097526-25GEA 0 EUR InStock
MOLE57097526-25G
3-Methoxyzimtsäure
3-Methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00004386
CAS-Nummer: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge