2-Aminopurin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
57189043-100MG
MOLE57189043-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE57189043-100MG
2-Aminopurin
2-Aminopurin
Formel: C₅H₅N₅
Melting Pt: 277…278 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005566
CAS-Nummer: 452-06-2
EINECS: 207-197-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge