N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
57354850-25G
MOLE57354850-25GEA 140 EUR InStock
MOLE57354850-25G
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
Formel: C₂₁H₄₅NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036911
CAS-Nummer: 2281-11-0
EINECS: 218-918-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge