trans-2,5-Dimethylpiperazin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
57459985-25G
MOLE57459985-25GEA 175 EUR InStock
MOLE57459985-25G
trans-2,5-Dimethylpiperazin
trans-2,5-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00070516
CAS-Nummer: 2815-34-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge