α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
59569851-500G
MOLE59569851-500GEA 0 EUR InStock
MOLE59569851-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge