1,10-Phenanthrolin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
62000053-25G
MOLE62000053-25GEA 100 EUR InStock
MOLE62000053-25G
1,10-Phenanthrolin
1,10-Phenanthrolin
Formel: C₁₂H₈N₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 117…119 °C
MDL Number: MFCD00011678
CAS-Nummer: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07356
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge