3-Chlorthiophenol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
62111567-5G
MOLE62111567-5GEA 0 EUR InStock
MOLE62111567-5G
3-Chlorthiophenol
3-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
MW: 144.62 g/mol
Siedepunkt: 110
Dichte: 1.2637 g/cm³ (12.5 °C)
MDL Number: MFCD00004839
CAS-Nummer: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge