Tetrabutylammoniumbromid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
64093691-500G
MOLE64093691-500GEA 146 EUR InStock
MOLE64093691-500G
Tetrabutylammoniumbromid
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Melting Pt: 100…103 °C
Dichte: 1.148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge