β-Propiolacton
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
68711089-1ML
MOLE68711089-1MLEA 0 EUR InStock
MOLE68711089-1ML
β-Propiolacton
β-Propiolacton
Formel: C₃H₄O₂
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –31,2 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005169
CAS-Nummer: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
UN: 3382
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge