2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
69210117-100G
MOLE69210117-100GEA 0 EUR InStock
MOLE69210117-100G
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
Formel: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214.65 g/mol
MDL Number: MFCD00004192
CAS-Nummer: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge