4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70109116-5G
MOLE70109116-5GEA 0 EUR InStock
MOLE70109116-5G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242.27 g/mol
MDL Number: MFCD00003365
CAS-Nummer: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge