(1S)-(-)-Camphansäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
71783403-5G
MOLE71783403-5GEA 158 EUR InStock
MOLE71783403-5G
(1S)-(-)-Camphansäure
(1S)-(-)-Camphansäure
Formel: C₁₀H₁₄O₄
MDL Number: MFCD00044948
CAS-Nummer: 13429-83-9
EINECS: 236-552-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge