1,3-Benzodioxol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
77096333-100G
MOLE77096333-100GEA 116 EUR InStock
MOLE77096333-100G
1,3-Benzodioxol
1,3-Benzodioxol
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005818
CAS-Nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge