2,4-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
78232322-25G
MOLE78232322-25GEA 0 EUR InStock
MOLE78232322-25G
2,4-Dihydroxybenzaldehyd
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132…133 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (–93 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011686
CAS-Nummer: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge