Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
84066585-5G
MOLE84066585-5GEA 0 EUR InStock
MOLE84066585-5G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Melting Pt: 159…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge