Trifluoressigsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
90004981
MOLE90004981EA 255 EUR InStock
MOLE90004981
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=705863caf794c8e34279985c1cf5149b53d97173&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge