Mycophenolsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M10127541
MOLEM10127541EA 0 EUR InStock
MOLEM10127541
Mycophenolsäure
Mycophenolsäure
Formel: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320.34 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge