EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M10325546
MOLEM10325546EA 0 EUR InStock
MOLEM10325546
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD00006703
CAS-Nummer: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge