X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M10742126
MOLEM10742126EA 0 EUR InStock
MOLEM10742126
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Melting Pt: 237…239 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge