4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M10955409
MOLEM10955409EA 0 EUR InStock
MOLEM10955409
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Formel: C₂₁H₁₉ClO₂
MW: 338.8 g/mol
MDL Number: MFCD00008409
CAS-Nummer: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge