Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M11977012
MOLEM11977012EA 0 EUR InStock
MOLEM11977012
Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
MW: 263.89 g/mol
Melting Pt: 248…249.5 °C
MDL Number: MFCD00041974
CAS-Nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge