β-Alanin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M12123234
MOLEM12123234EA 0 EUR InStock
MOLEM12123234
β-Alanin
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 201
Melting Pt: 94
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge