Tetrabutylammoniumtoluol-4-sulfonat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M14693952
MOLEM14693952EA 0 EUR InStock
MOLEM14693952
Tetrabutylammoniumtoluol-4-sulfonat
Tetrabutylammoniumtoluol-4-sulfonat
Formel: C₂₃H₄₃NO₃S
MW: 413.6574 g/mol
MDL Number: MFCD00043227
CAS-Nummer: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge