Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M16507877
MOLEM16507877EA 0 EUR InStock
MOLEM16507877
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Formel: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492.47 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150794
CAS-Nummer: 63451-29-6
EINECS: 274-196-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge